Merck
G0759
Glycochénodésoxycholate de sodium
Synonyme(s) :
Acide glycochénodésoxycholique sodium salt, N-(3α,7α-dihydroxy-24-oxocholan-24-yl)glycine sodium salt, N-(carboxyméthyl)amide de l’acide 3α,7α-dihydroxy-5β-cholanoïque sodium salt
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H42NNaO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
471.61
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3847290
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
description
anionic
Quality Segment
form
powder
mol wt
471.61 g/mol
technique(s)
HPLC: suitable, protein quantification: suitable
functional group
sulfonic acid
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].C[C@H](CCC(=O)NCC([O-])=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C26H43NO5.Na/c1-15(4-7-22(30)27-14-23(31)32)18-5-6-19-24-20(9-11-26(18,19)3)25(2)10-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29;/h15-21,24,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32);/q;+1/p-1/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,24+,25+,26-;/m1./s1
InChI key
AAYACJGHNRIFCT-YRJJIGPTSA-M
General description
Le glycochénodésoxycholate (GCDC) est un sel biliaire hydrophobe et toxique.
Application
Le glycochénodésoxycholate de sodium a été ajouté comme additif dans de la gélose de Man, Rogosa et Sharpe (MRS) pour déterminer la capacité de souches à déconjuguer certains acides biliaires.
Le glycochénodésoxycholate de sodium a été utilisé dans une étude évaluant la réparation des lésions de l'ADN induites par les sels biliaires. Il a également été utilisé dans une étude sur la production d'entérotoxines par Clostridium perfringens type A en présence de sels biliaires humains.
Biochem/physiol Actions
Le glycochénodésoxycholate (GCDC) peut induire chez les hépatocytes une apoptose partiellement médiée par Fas.
Still not finding the right product?
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe