Merck
F9926
FIM-1
≥99% purity (TLC), powder
Synonyme(s) :
N-[3-(3-[2,5-Dihydro-4-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-2,5-dioxo-1H-pyrrol-3-yl]-1H-indol-1-yl)propyl]-3′,6′-dihydroxy-3-oxospiro[isobenzofuran-1[3H],9′-[9H]xanthene]-5-carboxamide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C45H31N4O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
755.75
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
FIM-1,
assay
≥99% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
red
solubility
DMSO or DMF: soluble
εmax
81.8 at 486 nm in methanol
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cn1c(cc2ccccc12)C3=C(C(=O)NC3=O)c4cn(CCCNC(=O)c5ccc6c(c5)C(=O)OC67c8ccc(O)cc8Oc9cc(O)ccc79)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C45H32N4O8/c1-48-34-9-4-2-7-24(34)20-36(48)40-39(42(53)47-43(40)54)30-23-49(35-10-5-3-8-28(30)35)18-6-17-46-41(52)25-11-14-31-29(19-25)44(55)57-45(31)32-15-12-26(50)21-37(32)56-38-22-27(51)13-16-33(38)45/h2-5,7-16,19-23,50-51H,6,17-18H2,1H3,(H,46,52)(H,47,53,54)
InChI key
WZJAWTNAOLZZOO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
A fluorescent conjugate of bisindolylmaleimide that specifically binds phosphokinase C at the active site. Can monitor enzyme activation and translocation. This reagent is not membrane permeable. The diacetate form (Sigma No. F9801) is membrane permeable.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe