Key Documents
F9665
Sigma-Aldrich
Sérum de veau fœtal
Heat Inactivated, non-USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
FBS fortement concentré, Sérum fortement concentré, sérums fortement concentrés, FBS, FCS, sérum, sérums
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.71
Source biologique
bovine fetus
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
Gamme de produits
FBS Classic
Composition
Hemoglobin, ≤25 mg/dL
Origine
non-USA origin
Disponibilité
not available in USA
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤10 EU/mL endotoxin
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Application
Le sérum de veau fœtal (SVF, ou FBS en anglais) est utilisé dans une large gamme d'applications de culture cellulaire. Il apporte aux cellules en culture de nombreux facteurs d'amélioration de la survie et de promotion de la croissance non définis.
Notes préparatoires
Préparé par chauffage à 56 °C pendant 30 minutes. Un chauffage du sérum à 56 °C pendant 30 minutes permet d'inactiver le système du complément pour les tests immunologiques. L'inactivation à la chaleur inactive également d'autres inhibiteurs indéterminés de la croissance des cellules en culture.
Remarque sur l'analyse
  • Ce produit a fait l'objet de tests pour rechercher la présence de bactéries, de virus et de mycoplasmes
  • Filtré trois fois sur membrane de 0,1 micron en conditions aseptiques
  • Taux d′endotoxines et d′hémoglobine testés
Informations légales
Non disponible aux USA ou au Canada. Veuillez vérifier auprès de votre fournisseur local la disponibilité et les restrictions d'importation applicables à votre pays.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Karoline Pill et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 6, 156-156 (2018-11-10)
A promising approach to overcome hypoxic conditions in tissue engineered constructs is to use the potential of endothelial cells (EC) to form networks in vitro when co-cultured with a supporting cell type in a 3D environment. Adipose tissue-derived stromal cells
Amina Kamar et al.
Frontiers in genetics, 8, 217-217 (2018-01-13)
Despite an obvious role for consanguinity in congenital heart disease (CHD), most studies fail to document a monogenic model of inheritance except for few cases. We hereby describe a first-degree cousins consanguineous Lebanese family with 7 conceived children: 2 died
Xiaolu Zhang et al.
Nature communications, 10(1), 4732-4732 (2019-10-20)
Current multiplexing strategies for massively parallel sequencing of genomic DNA mainly rely on library indexing in the final steps of library preparation. This procedure is costly and time-consuming, because a library must be generated separately for each sample. Furthermore, library
Jing Lin et al.
Nature communications, 10(1), 3544-3544 (2019-08-09)
Simultaneous measurement of proteins and mRNA in single cells enables quantitative understanding and modeling of cellular functions. Here, we present an automated microfluidic system for multi-parameter and ultra-sensitive protein/mRNA measurements in single cells. Our technology improves the sensitivity of digital
Aintzane García-Bea et al.
Journal of psychopharmacology (Oxford, England), 31(12), 1519-1526 (2017-06-29)
As well as being expressed as a full-length transcript, the group II metabotropic glutamate receptor 3 (GRM3, mGlu3) gene is expressed as an mRNA isoform which lacks exon 4 (GRM3Δ4) and which is predicted to encode a protein with a
Articles
Review the basics of using fetal bovine (or calf) serum for cell culture and how sourcing and regulations affect the price of sera for cell-based assays.
Review the basics of using fetal bovine (or calf) serum for cell culture and how sourcing and regulations affect the price of sera for cell-based assays.
Review the basics of using fetal bovine (or calf) serum for cell culture and how sourcing and regulations affect the price of sera for cell-based assays.
Contenu apparenté
Découvrez notre gamme de sérums de veau fœtal (FBS) et identifiez le FBS adapté à vos besoins et à votre budget. Demander un échantillon de sérum.
Découvrez notre gamme de sérums de veau fœtal (FBS) et identifiez le FBS adapté à vos besoins et à votre budget. Demander un échantillon de sérum.
Explore our portfolio of fetal bovine serum (FBS) and determine the right FBS for your lab needs and budget. Request a serum sample.
Explore our portfolio of fetal bovine serum (FBS) and determine the right FBS for your lab needs and budget. Request a serum sample.
Afficher tout