A propos de cet article
Formule linéaire :
FC6H3-4-(OH)CH2CH(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.18
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
206-964-0
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderNom du produit
m-Fluoro-DL-tyrosine,
assay
≥98%
Quality Segment
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
mp
280 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(Cc1ccc(O)c(F)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10FNO3/c10-6-3-5(1-2-8(6)12)4-7(11)9(13)14/h1-3,7,12H,4,11H2,(H,13,14)
InChI key
VIIAUOZUUGXERI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
M-Fluorotyrosine (m-Fluoro-DL-tyrosine) may be substituted for tyrosine in the biosynthesis of proteins such as β-galactosidases (Escherichia coli), bacteriorhodopsin and intestinal microvillar enzymes, eg. aminopeptidase N, to study the effect of halogenated tryosines on the proteins properties.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe