Merck
D8406
Anticorps monoclonal anti-dinitrophényle, souris
IgE isotype, ~1 mg/mL, clone SPE-7, affinity purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anticorps anti-dinitrophényle, Anticorps anti-DNP monoclonal
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
SPE-7, monoclonal
Application:
ELISA (i)
Citations:
116
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
SPE-7, monoclonal
form
buffered aqueous solution
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
indirect ELISA: 0.05-0.1 μg/mL using using 0.5 μg/well DNP-BSA as the coating antigen and 1 μg/mL Monoclonal Anti-Mouse IgE, Peroxidase conjugate as the detector antibody.
isotype
IgE
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Le dinitrophényle (DNP) est un haptène qui sert souvent à marquer des sondes primaires ou secondaires dans les analyses immunologiques. De ce fait, l'anticorps anti-DNP est un outil utile pour la détection et l'analyse de molécules cibles. L'anticorps anti-DNP monoclonal est spécifique du DNP.
Le gène codant l'IgE se trouve sur le chromosome 14 de l'homme. L'IgE est l'anticorps circulant le moins, mais elle est essentielle au déclenchement de la réaction d'hypersensibilité aux allergènes.
Immunogen
Conjugué de DNP-KLH
Application
Ci-dessous figurent des applications dans lesquelles cet anticorps a été utilisé avec succès, ainsi que des articles soumis à un comité de lecture associés.
Western Blotting (1 article)
L'anticorps anti-dinitrophényle monoclonal peut être utilisé en cytométrie en flux et en immunocytochimie.
L'IgE anti-dinitrophényle monoclonale de souris a servi à dégranuler des mastocytes de rat à l'aide d'un lecteur de microplaque et d'un spectrophotomètre à fluorescence.
L′anticorps peut être utilisé pour induire des réactions allergiques contrôlées en conditions expérimentales ou comme source d′IgE de souris.
L′anticorps peut être utilisé pour induire des réactions allergiques contrôlées en conditions expérimentales ou comme source d′IgE de souris.Afin d′induire une anaphylaxie systémique, des souris ont reçu une injection de 3 μg d′IgE anti-DNP de souris puis 500 μg de DNP-BSA en intra-veineuse 24 heures plus tard. Afin d′induire une anaphylaxie locale, des souris ont reçu une injection intradermique de 10 ng d′IgE anti-DNP de souris, puis ont fait l′objet d′un test de provocation par injection intraveineuse de 500 μg de DNP-BSA.
Produit utilisé pour induire des réactions allergiques contrôlées ou comme source d′IgE de souris.
Biochem/physiol Actions
L'IgE est produite par les lymphocytes B par recombinaison avec commutation isotypique en réponse aux allergènes. L'IgE est aussi associée aux mastocytes et est produite abondamment en réponse aux allergènes, tout particulièrement en cas d'asthme ou de rhinite allergique. L'IgE régule l'homéostasie des mastocytes et est régulée à la hausse dans les allergies alimentaires. L'IgE est impliquée dans la pathogénèse des maladies auto-immunes telles que la polyarthrite rhumatoïde et le lupus érythémateux systémique. Les taux d'IgE sont modulés par d'autres gènes présents sur le chromosome 14, tout particulièrement chez les patients souffrant d'asthme. Les patients présentant des mutations du signal transducteur et activateur de la transcription 3 (STAT3) ont des taux élevés d'IgE ; on parle alors de syndrome d'hyper-immunoglobuline E (HIES).
Physical form
En solution dans une solution saline tamponnée au phosphate 0,01 M à pH 7,4, contenant de l‘azide de sodium 15 mM.
Preparation Note
En cas d′utilisation en continu, le produit peut être conservé jusqu′à un mois maximum entre 2 et 8 °C. Pour un stockage prolongé, congeler en aliquotes de travail à -20 °C. Il n′est pas recommandé de procéder à des congélations et décongélations répétées ou de stocker le produit dans des congélateurs « sans givre ». En cas d′apparition d′une légère turbidité lors d′un stockage prolongé, clarifier la solution par centrifugation avant utilisation. Il est recommandé de jeter les échantillons préparés à la dilution de travail s′ils ne sont pas utilisés dans un délai de 12 heures.
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s) concerné(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c