Accéder au contenu
D8394
1,2-Dioleoyl-rac-glycerol
≥97%
Synonyme(s) :
(9Z)-9-Octadecenoic acid 1,1′-[1-(hydroxymethyl)-1,2-ethanediyl] ester, (±)-1,2-Diolein, 1,2-Di(cis-9-octadecenoyl)-rac-glycerol, rac-1,2-Dioleoylglycerol, rac-Glycerol 1,2-dioleate, DG(18:1(9Z)/18:1(9Z)/0:0)[rac]
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C39H72O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
620.99
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1917687
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥97%
form
liquid
impurities
≤3% 1,3-isomer
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(CO)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C39H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,37,40H,3-16,21-36H2,1-2H3/b19-17-,20-18-
InChI key
AFSHUZFNMVJNKX-CLFAGFIQSA-N
Application
  • Diacylglycerol acyltransferases from Vernonia and Stokesia prefer substrates with vernolic acid.: Studies enzyme preferences for 1,2-Dioleoyl-rac-glycerol in the biosynthesis of industrially important oils, offering pathways to enhance bio-oil production using specific enzymatic processes (Yu et al., 2006).
Disclaimer
Some isomerization may occur in storage or in solution.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe