Merck
D4287
γ,γ-Dimethylallyl pyrophosphate triammonium salt
1 mg/mL in methanol (:aqueous 10 mM NH4OH (7:3)), ≥90% (TLC)
Synonyme(s) :
DMAPP
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H12O7P2 · 3NH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.18
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥90% (TLC)
Form:
liquid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥90% (TLC)
form
liquid
packaging
vial of 200 μg
concentration
1 mg/mL in methanol (:aqueous 10 mM NH4OH (7:3))
storage temp.
−20°C
SMILES string
N.N.N.C\C(C)=C\COP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C5H12O7P2.3H3N/c1-5(2)3-4-11-14(9,10)12-13(6,7)8;;;/h3H,4H2,1-2H3,(H,9,10)(H2,6,7,8);3*1H3
InChI key
VBUNGGIXIOHBHL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Intermediate in terpene biosynthesis
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
69.8 °F - closed cup
flash_point_c
21 °C - closed cup
ppe