A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H21NO · C7H7ClN4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
469.96
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
208-350-8
MDL number:
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderform
powder
Quality Segment
SMILES string
CN1C(=O)N(C)c2nc(Cl)[nH]c2C1=O.CN(C)CCOC(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C17H21NO.C7H7ClN4O2/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;1-11-4-3(9-6(8)10-4)5(13)12(2)7(11)14/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1-2H3,(H,9,10)
InChI key
NFLLKCVHYJRNRH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
General description
Dimenhydrinate is a salt of antihistamine drugs, such as diphenhydramine and 8-chlorotheophylline. It has antiemetic properties. Dimenhydrinate is used to treat nausea and vomiting during pregnancy.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimenhydrinate