Key Documents
CLS431096
Système de filtration sous vide pour flacon Corning®
polyethersulfone membrane, pore size 0.22 μm, membrane area 19.6 cm2, filter capacity 250 mL
Synonyme(s) :
bottle top filters, laboratory filters, vacuum system filters
About This Item
Code UNSPSC :
41104914
Nomenclature NACRES :
NB.51
Matériaux
high-density polyethylene cap (plug seal)
polyethersulfone membrane
polystyrene housing
Stérilité
sterile
Caractéristiques
cap plug seal
graduations
Conditionnement
pack of 1
case of 12
pkg of (individually wrapped system)
Fabricant/nom de marque
Corning 431096
Contenance du flacon
250 mL
Capacité du filtre
250 mL
Capacité de l'entonnoir
250 mL
Surface de la membrane
19.6 cm2
Diam. du col
45 mm
Couleur
orange cap
Dimension de pores
0.22 μm
Raccords
GL 45 bottle neck
Description générale
Corning square bottle-top vacuum filter systems support a higher capacity polyethersulfone (PES) membrane for greater filtering performance. These new bottle/filter systems are designed for filtering and storing cell culture and/or tissue culture media, biological fluids and other aqueous solutions.
  • Polyethersulfone (PES) membranes provide the fastest flow rates, the lowest protein binding and low extractables and are best for filtering cell culture media.
  • Receiver bottles feature easy grip sides for improved handling.
  • Additional storage bottles can be purchased to increase capacity.
  • Bottle caps are supplied sterile and individually packaged.
  • Angled hose connector simplifies vacuum line attachment.
  • Individually packaged, sterile and certified nonpyrogenic.
  • Each system has the membrane material and pore size printed on the unit and is color-coded by membrane type for easy product identification. -
  • Expiration date appears on the filter funnel and shipping boxes.
  • Expiration date of the membrane is three years from the time the product is manufactured.
Les systèmes de filtration sous vide pour flacons Corning® se caractérisent par un support filtre de forme carrée pour de meilleures performances de filtration. Ces systèmes de filtration sous vide pour flacons sont conçus pour filtrer et conserver des milieux de culture cellulaire et/ou de culture tissulaire, des fluides biologiques et d'autres solutions aqueuses. Ils sont constitués d'un flacon collecteur en polystyrène et d'un entonnoir comprenant une membrane de filtration et un adaptateur pour col en polyéthylène avec raccord olive.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.