Merck
Passer à
C7902
Chlorure de calcium dihydrate
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.0%
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
CaCl2 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.01
NACRES:
NA.71
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
233-140-8
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Form:
powder
Solubility:
H2O: 294 mg/mL, clear, colorless
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
mp
176 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 294 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI key
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
General description
Le chlorure de calcium (CaCl2) est un réactif couramment rencontré en biochimie. Il joue un rôle important dans de nombreux processus biologiques comme la transduction du signal, la contraction musculaire, la maintenance de la membrane cellulaire et le maintien de la stabilité de la paroi des cellules. CaCl2 intervient dans la préparation et la transformation des bactéries Escherichia coli (E. coli) compétentes et dans la transfection des cellules eucaryotes avec de l'ADN plasmidique ou de l'ADN génomique de haut poids moléculaire. Des études ont été menées sur l'électroporation médiée par CaCl2 de E. coli avec l'ADN plasmidique pBR322. CaCl2 est utilisé dans la stabilisation et la cristallisation en deux dimensions du complexe NADH-ubiquinone oxydoréductase (complexe I) à partir d'E. coli.[1] La cristallisation de l'élastase pancréatique de porc en présence de CaCl2 et de citrate de sodium révèle la fixation du calcium au niveau du site de liaison de la protéine avec les métaux.[2] L'effet de CaCl2 sur la fluorescence totale durant la polymérisation de la protéine de division dénommée mutant Z thermosensible filamenteux (FtsZ) homologue de la tubuline de E. coli a été étudié à l'aide d'un test par fluorescence multipuits.[3]
Application
Le chlorure de calcium dihydraté a été utilisé :
  • dans la formulation de milieux
  • dans la collecte et la préparation des spermatozoïdes
  • en culture cellulaire et pour la préparation de protoplastes
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
3130712022223506
form
powder
form
crystalline
form
powder or crystals
form
powder or crystals
assay
≥99.0%
assay
≥99%
assay
99-103%
assay
≥99%, 99.0-105.0% (ACS specification)
solubility
H2O: 294 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
176 °C (dec.) (lit.)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorure de calcium dihydrate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe