A propos de cet article
UNSPSC Code:
41105305
NACRES:
NC.01
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderNom du produit
Combs for vertical mini-gel, 10 cm wide, size 1.5 mm × 10 wells
size
1.5 mm × 10 wells
Quality Segment
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Combs for vertical mini-gel, 10 cm wide