A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H26N2O3S · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
422.97
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderNom du produit
Z-L-Lys-SBzl hydrochloride,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.NCCCC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)SCc2ccccc2
InChI
1S/C21H26N2O3S.ClH/c22-14-8-7-13-19(20(24)27-16-18-11-5-2-6-12-18)23-21(25)26-15-17-9-3-1-4-10-17;/h1-6,9-12,19H,7-8,13-16,22H2,(H,23,25);1H/t19-;/m0./s1
InChI key
PNDSXGXPDJRQAV-FYZYNONXSA-N
Application
Z-L-Lys-SBzl hydrochloride has been used as a thioesther substrate in photometric assay and as substrate in determining mast cell protease enzyme activity.
Biochem/physiol Actions
N-α-Cbz-L-lysine thiobenzyl ester (Z-L-Lys-SBzl) is used to identify and characterize specific protease/esterase/granzyme activities associated with lymphocyte cytoplasmic granules.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe