A propos de cet article
Formule linéaire :
CuSO4 · 5H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.69
NACRES:
NA.71
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
231-847-6
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidervapor pressure
7.3 mmHg ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
mp
110 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
InChI key
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Copper(II) sulfate pentahydrate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves