A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H11ClN5O6P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
363.65
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥85%
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderassay
≥85%
form
powder
solubility
aqueous base: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(C3OC4COP(O)(=O)OC4C3O)c(Cl)nc12
InChI
1S/C10H11ClN5O6P/c11-10-15-4-7(12)13-2-14-8(4)16(10)9-5(17)6-3(21-9)1-20-23(18,19)22-6/h2-3,5-6,9,17H,1H2,(H,18,19)(H2,12,13,14)
InChI key
CLLFEJLEDNXZNR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Membrane-permeable cAMP analog; resistant to hydrolysis by phosphodiesterases.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe