Merck
C0985
Cytidine 3′,5′-cyclic mono­phos­phate sodium salt
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
cCMP sodium salt
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H11N3O7PNa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
327.16
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
259-397-6
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
description
1 vial contains 50μmol or approximately 16mg
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@@H]3COP([O-])(=O)O[C@H]3[C@H]2O
InChI
1S/C9H12N3O7P.Na/c10-5-1-2-12(9(14)11-5)8-6(13)7-4(18-8)3-17-20(15,16)19-7;/h1-2,4,6-8,13H,3H2,(H,15,16)(H2,10,11,14);/q;+1/p-1/t4-,6-,7-,8-;/m1./s1
InChI key
RZAHVNCNTLFRHJ-IAIGYFSYSA-M
Biochem/physiol Actions
Produced by the hydrolysis of cytidine 5′-triphos­phate by the enzyme cytidylyl cyclase.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe