Accéder au contenu
C0644
Crystal Ponceau 6R
≥96% purity, powder
Synonyme(s) :
Acid Red 44, Brilliant Crystal Scarlet, Crystal Scarlet, Ponceau 6R
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H12N2Na2O7S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
502.43
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
220-441-4
MDL number:
Colour Index Number:
16250
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Crystal Ponceau 6R, Dye content ≥70 %
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ≥70%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
mp
>300 °C (lit.)
solubility
water: soluble 10 mg/mL, dark red
εmax
≥300 at 508-512 nm in water
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].Oc1ccc2cc(cc(c2c1\N=N\c3cccc4ccccc34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H14N2O7S2.2Na/c23-17-9-8-13-10-14(30(24,25)26)11-18(31(27,28)29)19(13)20(17)22-21-16-7-3-5-12-4-1-2-6-15(12)16;;/h1-11,23H,(H,24,25,26)(H,27,28,29);;/q;2*+1/p-2/b22-21+;;
InChI key
FUGCXLNGEHFIOA-ZPZFBZIMSA-L
Gene Information
Application
Crystal Ponceau 6R has been used in the MSB (martius yellow–crystal scarlet–methyl blue) staining procedure for the staining of collagen fibers and erythrocytes.
Biochem/physiol Actions
Crystal Ponceau 6R is mainly used in the MSB (martius yellow–crystal scarlet–methyl blue) staining procedure for the staining of connective tissue and fibrin.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe