A propos de cet article
Conjugate:
biotin conjugate
Clone:
HA-7, monoclonal
Application:
WB CL
Citations:
7
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
biotin conjugate
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody product type
primary antibodies
clone
HA-7, monoclonal
form
buffered aqueous solution
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
western blot (chemiluminescent): 0.25-0.50 μg/mL using HA tagged fusion proteins in transiently transfected mammalian cell extracts.
shipped in
dry ice
storage temp.
2-8°C
General description
The Monoclonal Anti-HA Biotin Conjugate antibody recognizes the HA tag sequence on the HA tagged fusion proteins when expressed at the N or C terminal to the fusion protein. This antibody is derived from the HA-7 hybridoma, which is produced from the fusion of mouse myeloma cells and splenocytes from BALB/c mice immunized with a synthetic peptide corresponding to the amino acid residues 98-106 (YPYDVPDYA) of human Influenza virus hemagglutinin (HA) known as HA-tag, conjugated to KLH. Ascites fluid collected from the HA-7 hybridoma is then conjugated to biotin.
Immunogen
Peptide synthétique correspondant à un fragment de l′hémagglutinine (HA) du virus de la grippe humain, connu sous le nom d′étiquette HA ou HA-tag, conjugué à KLH.
Application
Antibody suitable for immunoblotting.
Biochem/physiol Actions
L′anticorps reconnaît tant les formes natives que dénaturées et réduites des protéines de fusion avec une étiquette HA. Il réagit avec les protéines de fusion exprimées dans E. coli ou dans les cellules de mammifères et dont l′étiquette HA se situe à l′extrémité N-terminale ou C-terminale.
Physical form
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 1% bovine serum albumin and 15 mM sodium azide.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c