Accéder au contenu
B6542
Bréfeldine A
≥99% (HPLC and TLC), BioXtra, Molecular Biology
Synonyme(s) :
γλ-Lactone de l’acide γ,4-Dihydroxy-2-(6-hydroxy-1-heptényl)-4-cyclopentanecrotonique, Ascotoxine, BFA, Cyanéine, Décumbine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H24O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
25191
Assay:
≥99% (HPLC and TLC)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
Penicillium brefeldianum
Quality Segment
grade
Molecular Biology
product line
BioXtra
assay
≥99% (HPLC and TLC)
form
powder
mol wt
280.36
solubility
DMSO: 10 mg/mL (Store stock solutions at -20 °C)
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H]1CCC\C=C\[C@@H]2C[C@H](O)C[C@H]2[C@H](O)\C=C\C(=O)O1
InChI
1S/C16H24O4/c1-11-5-3-2-4-6-12-9-13(17)10-14(12)15(18)7-8-16(19)20-11/h4,6-8,11-15,17-18H,2-3,5,9-10H2,1H3/b6-4+,8-7+/t11-,12+,13-,14+,15+/m0/s1
InChI key
KQNZDYYTLMIZCT-KQPMLPITSA-N
General description
Brefeldin induces ADP-ribosylation of CtBP1/BARS protein that regulates the intracellular trafficking and movement of secretory proteins from endoplasmic reticulum to Golgi apparatus.
Chemical structure: macrolide
Application
Suitable for molecular biology studies of secretory proteins and mechanisms of intracellular transport
Biochem/physiol Actions
Brefeldin is a fungal metabolite that disrupts protein secretion in eukaryotic cells by disrupting the Golgi apparatus. It does not affect the process of protein synthesis.
La bréfeldine A (BFA) est un métabolite fongique qui perturbe la structure et la fonction de l′appareil de Golgi. La BFA est un activateur du cycle de la sphingomyéline. Une apoptose médiée par la bréfeldine A a été observée dans des cellules tumorales humaines.
Perturbe la structure et la fonction de l′appareil de Golgi ; activateur du cycle de la sphingomyéline.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bréfeldine A
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves