Merck
B4383
Bergamot oil
Synonyme(s) :
Bergamot peel oil
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
liquid
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.4665 (lit.), n20/D 1.4675 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
density
0.877 g/mL at 25 °C (lit.), 0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
lipid type
oils
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bergamot oil
signalword
Danger
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
flash_point_f
132.8 °F - closed cup
flash_point_c
56 °C - closed cup
ppe