Merck
B3503
Benzidine
≥98%
Synonyme(s) :
4,4′-Diaminobiphenyl
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H12N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.24
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-199-1
Beilstein/REAXYS Number:
742770
MDL number:
Assay:
≥98%
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98%
SMILES string
Nc1ccc(cc1)-c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C12H12N2/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8H,13-14H2
InChI key
HFACYLZERDEVSX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... UGT1A4(54657)
Application
Benzidine (4,4′-Diaminobiphenyl) is an environmental genotoxin that posses increased risks of cancer to exposed people. Benzidine may be used as a reference material in procedures that analyze for benzidine. Benzidine can be used in studies on its mechanisms of genotoxicity.
Biochem/physiol Actions
Initiates tumors in the bladder under experimental conditions.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzidine
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges