B1310
Anti-BACH1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-BRCA1-associated C-terminal helicase 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~150 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using RIPA extract (0.5 mg) of human HeLa cells
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using human MCF-7 cells
microarray: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extracts of MCF-7 human breast carcinoma cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BRIP1(83990)
mouse ... Brip1(237911)
rat ... Brip1(360588)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- western blotting
Actions biochimiques/physiologiques
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable