Merck
A9647
Albumine de sérum bovin
heat shock fraction, pH 7, ≥98%
Synonyme(s) :
Albumine bovine, Albumine, sérum bovin, BSA, ASB
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥98%
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
immunocytochemistry: suitable
Impurities:
≤5.0% Loss on drying
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥98%
form
lyophilized powder
purified by
heat shock fractionation
origin
USA origin
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
impurities
≤5.0% Loss on drying
loss
≤5%
pH
7
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt accession no.
foreign activity
BT virus, none detected, VSV virus, none detected
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
La sérum albumine bovine (BSA) est une protéine dont la principale fonction biologique est la régulation de la pression oncotique du sang. La BSA est utilisée dans une grande diversité d'études et d'applications. Constituée de 583 acides aminés, la BSA est une protéine soluble dans l'eau qui présente un poids moléculaire théorique de 66 430 Da. Ses trois domaines homologues sont formés par six hélices α. Selon le pH, elle peut subir une isomérisation conformationnelle réversible. Lors du chauffage, sa structure native devient flexible et réactive.
Application
La sérum albumine bovine (BSA) est utilisée dans un grand nombre d'applications, notamment :
  • La BSA a été utilisée en culture cellulaire, par exemple comme supplément dans des milieux préparés pour la culture d'oligodendrocytes.
  • La BSA a été utilisée pour la dilution d'une solution d'anticorps primaires dans un protocole d'immunohistochimie.
  • La BSA a été utilisée comme étalon dans la méthode de quantification des protéines de Bradford.
  • La BSA a été utilisée dans un tampon de blocage et de perméabilisation pour des analyses par immunofluorescence.
Biochem/physiol Actions
Certains épitopes conformationnels et certains épitopes de la séquence primaire de l′ASB sont soupçonnés d′être des allergènes impliqués dans les allergies humaines au bœuf et au lait.
Preparation Note
L'albumine sérique est parfois appelée Fraction V. Cette dénomination provient de la méthode originelle de Cohn consistant à fractionner les protéines sériques par précipitation dans de l'alcool froid. L'albumine sérique a été trouvée dans la cinquième fraction d'éthanol selon la méthode de Cohn. Depuis, l'expression "Fraction V" est utilisée par certains pour décrire l'albumine sérique, quelle que soit la méthode de préparation employée. D'autres utilisent cette appellation pour décrire de l'albumine sérique purifiée par des méthodes de fractionnement à l'éthanol qui ont beaucoup évolué depuis le développement de la méthode de Cohn d'origine. Sigma-Aldrich fabrique et distribue des albumines sériques purifiées à l'aide de diverses méthodes primaires, notamment la véritable méthode de fractionnement de Cohn, des méthodes de fractionnement à l'éthanol modifiées, le choc thermique et la chromatographie. Les étapes de purification supplémentaires peuvent inclure une cristallisation ou une filtration sur charbon.
Préparé selon un procédé de fractionnement par choc thermique
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumine de sérum bovin
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe