Principaux documents
A9400
Sigma-Aldrich
7-Aminoactinomycine D
~97% (HPLC), powder, fluorescent DNA stain
Synonyme(s) :
7-AAD
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C62H87N13O16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1270.43
Beilstein:
5915844
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Nom du produit
7-Aminoactinomycine D, ~97% (HPLC), powder
Essai
~97% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Couleur
red to very dark purple
Spectre d'activité de l'antibiotique
neoplastics
Mode d’action
DNA synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)[C@H]1NC(=O)[C@@H](NC(=O)c2cc(N)c(C)c3OC4=C(C)C(=O)C(N)=C(C(=O)N[C@H]5[C@@H](C)OC(=O)[C@@H](C(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H]6CCCN6C(=O)[C@H](NC5=O)C(C)C)C4=Nc23)[C@@H](C)OC(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H]7CCCN7C1=O
InChI
1S/C62H87N13O16/c1-26(2)42-59(85)74-21-17-19-36(74)57(83)70(13)24-38(76)72(15)48(28(5)6)61(87)89-32(11)44(55(81)66-42)68-53(79)34-23-35(63)30(9)51-46(34)65-47-40(41(64)50(78)31(10)52(47)91-51)54(80)69-45-33(12)90-62(88)49(29(7)8)73(16)39(77)25-71(14)58(84)37-20-18-22-75(37)60(86)43(27(3)4)67-56(45)82/h23,26-29,32-33,36-37,42-45,48-49H,17-22,24-25,63-64H2,1-16H3,(H,66,81)(H,67,82)(H,68,79)(H,69,80)/t32-,33-,36+,37+,42-,43-,44+,45+,48+,49?/m1/s1
Clé InChI
YXHLJMWYDTXDHS-SGILFZQNSA-N
Description générale
La 7-aminoactinomycine D (7-ADD), un analogue de l'actinomycine D (AD), est un colorant rouge fluorescent de l'ADN incapable de traverser les membranes. Elle peut se lier sélectivement aux régions GC de l'ADN. La 7-ADD est utilisée en cytométrie en flux pour faire la distinction entre les cellules viables, les cellules apoptotiques et les cellules mortes ou à un stade avancé d'apoptose. Ce colorant de l'ADN est employé dans l'analyse de chromosomes, les études du cycle cellulaire et la quantification de l'apoptose.
Structure chimique : peptide
Application
La 7-aminoactinomycine D a été utilisée :
  • pour visualiser des noyaux dans de la peau de queue de souris.
  • comme marqueur nucléaire en cytométrie en flux et en imagerie pour colocaliser des protéines nucléaires.
  • en cytométrie en flux pour déterminer le taux de CD16 (récepteur Fc gamma III) et CD32 (récepteur Fc gamma II) dans des cellules épidermiques.
Caractéristiques et avantages
Ce composé fait partie de notre sélection de produits pour la recherche sur l′apoptose. Cliquez ici pour découvrir d′autres produits sélectionnés en lien avec l′apoptose. Pour en savoir plus sur les petites molécules bioactives destinées à d′autres domaines de recherche, rendez-vous sur sigma.com/discover-bsm.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Sabrina H L Hoffmann et al.
Theranostics, 9(20), 5869-5885 (2019-09-20)
Myeloid-derived suppressor cells (MDSCs) are immunosuppressive cells of the myeloid compartment and major players in the tumor microenvironment (TME). With increasing numbers of studies describing MDSC involvement in cancer immune escape, cancer metastasis and the dampening of immunotherapy responses, MDSCs
Yi Wei Bryan Teo et al.
Immunobiology, 224(4), 526-531 (2019-05-11)
Simulated Infective Protocol (SIP) is an ex-vivo culture system modeled after the temporal changes of essential cytokines in an acute infection, and previously proven successful in converting T lymphocytes harvested and activated from peripheral blood of normal donors, to revertant
Changchun Du et al.
Journal for immunotherapy of cancer, 7(1), 207-207 (2019-08-08)
One of the mechanisms by which tumors evade immune surveillance is through shedding of the major histocompatibility complex (MHC) class I chain-related protein A and B (MICA/B) from their cell surface. MICA/B are ligands for the activating receptor NKG2D on
Angela Maselli et al.
Cells, 8(7) (2019-07-25)
Tamoxifen resistance is a major hurdle in the treatment of estrogen receptor (ER)-positive breast cancer. The mechanisms of tamoxifen resistance are not fully understood although several underlying molecular events have been suggested. Recently, we identified autoantibodies reacting with membrane-associated ERα
F S Peters et al.
Clinical and experimental immunology, 197(3), 341-351 (2019-05-07)
Cutaneous squamous cell carcinoma (cSCC) is a serious complication after organ transplantation and patients benefit from an early risk assessment. We hypothesized that functional differences in circulating T cells may represent risk factors for post-transplant cSCC development. Here, we analysed
Articles
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Afficher tout