Merck
A7642
Albumine from chicken egg white
For use as a marker in SDS-PAGE
Synonyme(s) :
Albumine from hen egg white, Ovalbumine
pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
41105337
eCl@ss:
42010201
EC Number:
232-692-7
NACRES:
NA.25
MDL number:
Form:
powder
Biological source:
chicken egg white
Mol wt:
44287 Da by calculation, ~45 kDa
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
chicken egg white
Quality Segment
form
powder
mol wt
44287 Da by calculation, ~45 kDa
packaging
vial of 25 mg
technique(s)
electrophoresis: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
chicken ... OVAL(396058)
Application
Protéine phosphorylée qui sert de marqueur (env. 45 kDa) dans l′électrophorèse de protéines. Elle a été employée pour créer un modèle de l′asthme chez l′animal.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumine from chicken egg white
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1