Merck
A6470
N-Acetyl-Ile-Glu-Pro-Asp-p-nitroanilide
≥97% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
Ac-IEPD-pNA
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C28H38N6O11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
634.63
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: soluble
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C28H38N6O11/c1-4-15(2)24(29-16(3)35)27(42)31-19(11-12-22(36)37)28(43)33-13-5-6-21(33)26(41)32-20(14-23(38)39)25(40)30-17-7-9-18(10-8-17)34(44)45/h7-10,15,19-21,24H,4-6,11-14H2,1-3H3,(H,29,35)(H,30,40)(H,31,42)(H,32,41)(H,36,37)(H,38,39)/t15-,19-,20-,21-,24-/m0/s1
InChI key
YXEIIOVAGGAMCZ-NYMCBPKFSA-N
General description
Chromogenic substrate for caspase 8 and granzyme B.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe