Merck
A5588
Anticorps monoclonal de souris anti-polyHistidine−phosphatase alcaline
clone HIS-1, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anticorps monoclonal anti-polyHistidine, Monoclonal anti-poly-histidine−phosphatase alcaline antibody produced in mouse, Anticorps monoclonal anti-His-tag, Anticorps monoclonal anti-épitope marqueur 6 His, Anticorps monoclonal anti-épitope marqueur HHHHHH, Anticorps monoclonal anti-étiquette histidine, Anticorps monoclonal anti-étiquette 6xHis, Anticorps monoclonal anti-étiquette Hexa His, Anticorps monoclonal anti-étiquette His6, Anticorps monoclonal anti-étiquette Poly-His
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
alkaline phosphatase conjugate
Clone:
HIS-1, monoclonal
Application:
WB
Citations:
22
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody product type
primary antibodies
clone
HIS-1, monoclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
technique(s)
western blot: 1:2,000 using lysates of Escherichia coli induced to express a 6xHis tagged protein
isotype
IgG2a
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
L′anticorps monoclonal anti-polyhistidine reconnaît les formes réduites natives ou dénaturées des protéines de fusion étiquetées à la polyhistidine de synthèse ou à la polyhistidine. Le produit est réactif vis-à-vis des protéines de fusion exprimées par les vecteurs d'expression procaryotes pET, pRSET et pTrc.
Immunogen
Protéine de fusion recombinante marquée à la polyhistidine.
Application
L′anticorps est compatible avec les essais du type ELISA, immunoblotting, et dot blotting.
Biochem/physiol Actions
Cet anticorps reconnaît la polyhistidine de synthèse ainsi que les formes réduites natives ou dénaturées des protéines marquées à l'hexahistidine exprimées dans certains vecteurs.
Physical form
Solution dans un tampon phosphate salin 0,05 M, pH 8,0, contenant du MgCl2, à 1 mM, 1 % de sérum albumine bovine, 50 % de glycérol et de l′azide de sodium à 15 mM.
Legal Information
Ce produit est protégé par le brevet DE 19507166 et par des brevets étrangers équivalents, sous licence exclusive de QIAGEN GmbH, Qiagen Strasse 1, D-40724 Hilden, Allemagne.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe