A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
42010201
EC Number:
274-272-6
NACRES:
NA.25
MDL number:
Biological source:
human
Assay:
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
Impurities:
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative, ≤0.1% Fatty acids
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
human
Quality Segment
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
mol wt
monomer calculated mol wt 66478 Da
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
impurities
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative, ≤0.1% Fatty acids
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALB(213)
General description
L'albumine est la protéine la plus abondante dans le plasma sanguin. Elle est produite dans le foie.
L'albumine est connue pour transporter les acides gras. Il est donc important de maîtriser la présence de certains acides gras dans les cultures cellulaires, la sensibilité à des acides gras particuliers pouvant varier selon les lignées. Une sérum albumine humaine (HSA) dépourvue d'acides gras est donc utile dans les études sur cultures cellulaires où la teneur en certains acides gras doit être strictement maîtrisée, pour que les chercheurs puissent utiliser des acides gras spécifiquement adaptés à leurs lignées cellulaires. Une albumine dépourvue d'acides gras permet également d'optimiser et de maximiser les sites de liaison afin d'utiliser des acides gras spécifiques dans la culture cellulaire. L'utilisation de HSA sans acides gras résout également les problèmes liés à la présence éventuelle d'acides gras endogènes dans les HSA non dépourvues d'acides gras.
L'albumine est connue pour transporter les acides gras. Il est donc important de maîtriser la présence de certains acides gras dans les cultures cellulaires, la sensibilité à des acides gras particuliers pouvant varier selon les lignées. Une sérum albumine humaine (HSA) dépourvue d'acides gras est donc utile dans les études sur cultures cellulaires où la teneur en certains acides gras doit être strictement maîtrisée, pour que les chercheurs puissent utiliser des acides gras spécifiquement adaptés à leurs lignées cellulaires. Une albumine dépourvue d'acides gras permet également d'optimiser et de maximiser les sites de liaison afin d'utiliser des acides gras spécifiques dans la culture cellulaire. L'utilisation de HSA sans acides gras résout également les problèmes liés à la présence éventuelle d'acides gras endogènes dans les HSA non dépourvues d'acides gras.
L'albumine est la protéine plasmatique la plus abondante chez l'être humain. Les nourrissons atteints d'anémie ferriprive présentent souvent une hypoalbuminémie. L'albumine sérique est un indicateur pronostique fiable d'une maladie hépatique. Une altération de type oxydatif de l'albumine est associée à une maladie hépatique avancée.
L'albumine est très utilisée comme agent de blocage dans les dosages immunologiques et les protocoles d'immunodétection, et comme protéine de transport pour la dilution des anticorps. Il est donc important de savoir si une sérum albumine humaine (HSA) peut potentiellement contenir des traces de globulines ou d'IgG endogènes, car ces dernières peuvent servir d'antigènes aux anticorps secondaires dans les méthodes d'immunodétection. La quasi-absence de globulines ou la faible teneur en globulines de ce produit est validée par des tests.
L'albumine est très utilisée comme agent de blocage dans les dosages immunologiques et les protocoles d'immunodétection, et comme protéine de transport pour la dilution des anticorps. Il est donc important de savoir si une sérum albumine humaine (HSA) peut potentiellement contenir des traces de globulines ou d'IgG endogènes, car ces dernières peuvent servir d'antigènes aux anticorps secondaires dans les méthodes d'immunodétection. La quasi-absence de globulines ou la faible teneur en globulines de ce produit est validée par des tests.
Application
L′albumine a été utilisée pour évaluer son effet sur l′activité bactéricide in vitro du cefditoren contre une souche de Streptococcus pneumoniae résistante à la pénicilline. Elle a été utilisée en clinique dans certaines maladies graves et potentiellement mortelles, comme le choc et la perte de sang en lien avec le traumatisme, les brûlures et la chirurgie. Elle a également été employée pour évaluer l′effet de la glycation non enzymatique sur le dépliement de l′albumine sérique humaine.
Biochem/physiol Actions
Les albumines sont des protéines monomériques solubles présentes dans les liquides biologiques et les tissus animaux ainsi que dans certaines semences de plantes. L′albumine sérique fonctionne en tant que protéine porteuse des stéroïdes, acides gras et hormones thyroïdes. Les albumines sériques sont également essentielles à la régulation de la pression colloïde osmotique du sang.
L′albumine sérique fonctionne en tant que protéine porteuse des stéroïdes, acides gras et hormones thyroïdes, et est essentielle à la régulation de la pression colloïde osmotique du sang. L′albumine est également capable de se lier à certaines substances exogènes, en particulier les médicaments (p. ex., ibuprofène, warfarine) et influence fortement leurs propriétés pharmacocinétiques. Le stress oxydant, qui entraîne des changements de l′état d′oxydoréduction de l′albumine, exerce des effets divers sur sa fonction physiologique.
Features and Benefits
- Absence d'acides gras ou faible teneur en acides gras
- Absence de globulines ou faible teneur en globulines
Other Notes
Obtenir de plus amples informations sur l′albumine sérique humaine.
Disclaimer
USAGE RÉSERVÉ À LA RECHERCHE. Ce produit est réglementé en France lorsqu'il est destiné à un usage scientifique, y compris pour des activités d'importation et d'exportation (article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la santé publique). L'acheteur (à savoir l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche visée à l'article L 1245-5-1 II. du Code de la santé publique. En commandant ce produit, vous confirmez que vous avez obtenu l'autorisation d'importation appropriée.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumine from human serum
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)
Eyeshields, Gloves