Merck
A211800
DMT-2′O-MOE-rA(bz) Phosphoramidite
Synonyme(s) :
5′-Dimethoxytrityl-N6-Benzoyl-3′-[(2-cyanoethyl)- (N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite- 2′-O-(2-methoxyethyl)adenosine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C50H58N7O9P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
932.01
UNSPSC Code:
41116105
Assay:
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
Biological source:
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Quality Segment
product line
Proligo Reagents
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
form
powder
impurities
≤0.1% single unspecified Impurity (reversed phase HPLC), ≤0.3% P(III) 100-169ppm (31P-NMR), ≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer), ≤0.5% CET-H-Phosphonate (reversed phase HPLC), ≤0.5% DIPA-H-Phosphonate (reversed phase HPLC), ≤0.5% DMT-rA(bz)moe (reversed phase HPLC), ≤0.5% DMT-rA(bz)moe-Bz (reversed phase HPLC), ≤0.5% DMT-rA(bz)moe-amidate (reversed phase HPLC), ≤0.5% H-Phosphonat (reversed phase HPLC), ≤0.5% O3, O5-Bis-DMT-rA(bz)moe (reversed phase HPLC), ≤3 wt. % residual solvent content
color
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
suitability
conforms to structure for H-NMR, conforms to structure for LC-MS
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c