Changer de vue
| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H16ClNO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.73
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderNom du produit
6-Chloro-3-indolyl α-
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](Oc2c[nH]c3cc(Cl)ccc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H16ClNO6/c15-6-1-2-7-8(3-6)16-4-9(7)21-14-13(20)12(19)11(18)10(5-17)22-14/h1-4,10-14,16-20H,5H2/t10-,11+,12+,13-,14+/m1/s1
InChI key
OQWBAXBVBGNSPW-HTOAHKCRSA-N
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (HPLC) | description ≥98.0% (HPLC) | description ≥90% (HPLC) | description ≥98% (TLC) |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder or crystals | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe