Merck
93443
Triton X-100 solution
BioUltra, Molecular Biology, ~10% in H2O
Synonyme(s) :
Triton X-100, 4-(1,1,3,3-Tétraméthylbutyl)phényl-polyéthylène glycol, solution, t-Octylphénoxypolyéthoxyéthanol, Éther tert-octylphénylique du polyéthylène glycol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x= 9-10
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2315025
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
Molecular Biology
Quality Segment
description
non-ionic
product line
BioUltra
form
liquid
mol wt
micellar avg mol wt 80,000, average mol wt 625
concentration
~10% in H2O
aggregation number
100-155
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
refractive index
n20/D 1.349±0.002
pH
6.5-8.5 (25 °C)
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C), 0.23 mM
mp
6 °C
transition temp
cloud point 65 °C, pour point ~7 °C
solubility
water: soluble
density
1.01 g/mL at 20 °C, 1.070 g/cm3
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
absorption
cut-off at 310 nm
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChI key
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
General description
Le Triton X-100 est un surfactant courant non ionique et un émulsifiant d′utilisation fréquente pour la solubilisation des protéines dans les applications biochimiques. Ce détergent non dénaturant est considéré comme relativement doux, et son utilisation en tant que réactif de routine a été mentionnée dans de nombreux articles. Il est utilisé dans la lyse des cellules en vue d′extraire les protéines et organelles cellulaires. Il peut également perméabiliser les membranes de cellules vivantes pour la transfection.
Application
Le Triton X-100 a été utilisé :
  • pour la perméabilisation cellulaire avant la mise en œuvre de techniques telles que l'immunofluorescence indirecte et la cytométrie en flux.
  • comme constituant de tampon de lyse pour l'homogénéisation de cellules.
  • comme constituant de tampon de blocage lors de marquage par immunofluorescence.
  • pour la préparation cellulaire lors de double marquage par fluorescence
Biochem/physiol Actions
Ce produit est couramment utilisé comme surfactant non ionique pour la récupération des composants membranaires dans des conditions douces non dénaturantes.
Features and Benefits
  • Produit adapté à la recherche en biologie moléculaire et en biochimie.
  • Produit exempt de DNases, RNases, NICKases et protéases.
  • Faible niveau de contamination par les métaux lourds, confirmé par des tests et garantissant la compatibilité du produit avec diverses applications.
  • Produit de grande pureté convenant aux applications de recherche.
  • Produit testé pour garantir l'absence de traces d'anions et de cations.
Other Notes
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Legal Information
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triton X-100 solution
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
flash_point_f
483.8 °F - closed cup
flash_point_c
251 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2