Merck
92131
Triméthoprime
≥99.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
2,4-diamino-5-(3,4,5-triméthoxybenzyl)pyrimidine, NSC 106568
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H18N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.32
UNSPSC Code:
51285203
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-006-2
Beilstein/REAXYS Number:
625127
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
color
white to light yellow
mp
≥199.0 °C
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(Cc2cnc(N)nc2N)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C14H18N4O3/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18)
InChI key
IEDVJHCEMCRBQM-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Chemical structure: pyrimidine
Application
Produit principalement utilisé comme agent antibactérien. Inhibiteur de la dihydrofolate réductase présentant une sélectivité pour l'enzyme procaryote.
Trimethoprim is primarily used as an antibacterial agent. It is used in susceptibility studies of Mycobacterium tuberculosis and mechanism of resistance studies in Haemophilus influenzae .
Biochem/physiol Actions
Inhibits the synthesis of tetrahydrofolate by procaryote specific dihydrofolate reductase (DHFR).
Trimethoprim is a dihydrofolate reductase inhibitor with selectivity for the prokaryote enzyme.
Packaging
1g,5g,25g
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.Light sensitive. Store under inert gas. Moisture sensitive. Product is sensitive to light and moisture.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triméthoprime
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe