Changer de vue
| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H25ClN2O3 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
461.81
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
SMILES string
Cl[H].Cl[H].OC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C21H25ClN2O3.2ClH/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)24-12-10-23(11-13-24)14-15-27-16-20(25)26;;/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26);2*1H
InChI key
PGLIUCLTXOYQMV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Application
Cetirizin (CTZ) may be used in studies on the treatment of cutaneous mastocytosis (urticaria pigmentosa). Cetirizin, an antihistamine, may be useD in allergy research as an antagonist of the histamine 1 receptor (H1R).
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form - | form solid |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| Gene Information human ... HRH1(3269) | Gene Information human ... HRH1(3269) | Gene Information human ... HRH1(3269) | Gene Information human ... HRH1(3269) |