Merck
88315
Thesit®
Synonyme(s) :
Éther dodécylique de polyéthylène glycol, Éther dodécylique de polyéthylène glycol 400, Hydroxypolyéthoxydodécane, Lauromacrogol, Polidocanol, Éther laurique de macrogol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
HO(CH2CH2O)n(CH2)11CH3
Numéro CAS:
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
description
non-ionic
Quality Segment
form
solid
mol wt
average mol wt 583
impurities
≤1 ppm peroxides (as H2O2)
CMC
0.1 mM (20-25°C)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C58H118O24/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-60-15-17-62-19-21-64-23-25-66-27-29-68-31-33-70-35-37-72-39-41-74-43-45-76-47-49-78-51-53-80-55-57-82-58-56-81-54-52-79-50-48-77-46-44-75-42-40-73-38-36-71-34-32-69-30-28-67-26-24-65-22-20-63-18-16-61-14-12-59/h59H,2-58H2,1H3
InChI key
IEQAICDLOKRSRL-UHFFFAOYSA-N
Application
Produit de remplacement suggéré de Lubrol pour la préparation de la protéine G de cerveau de bœuf.
Thesit a été utilisé dans le tampon de réaction pour réduire le bruit de fond de sédimentation.
Biochem/physiol Actions
Le polidocanol/Thesit possède des effets anti-angiogéniques in vitro et in vivo. Cet agent sclérosant est également utilisé pour la sclérothérapie.
Legal Information
Thesit is a registered trademark of Desitin Arzneimittel GmbH
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2