86524
CM-Dextran sodium salt
BioXtra
Synonyme(s) :
CM-D, Carboxymethyl-dextran sodium salt
About This Item
Gamme de produits
BioXtra
Niveau de qualité
Forme
powder
Impuretés
≤10% water
Couleur
white
Solubilité
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤5500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Mg: ≤100 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
λ
10 mg/mL in H2O
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.03
λ: 280 nm Amax: ≤0.04
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable