Accéder au contenu
73737
4-Nitrophenyl phosphate bis(tris) salt
phosphatase substrate, ≥97.0% (enzymatic), powder or crystals
Synonyme(s) :
p-Nitrophenylphosphate bis(tris) salt, p-nitrophenyl phosphate bis(tris) salt, PNPP, PNPP bis(tris) salt
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
(C6 H4 N O6 P)( C4 H12 N O3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
461.36
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
269-198-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1578142
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
4-Nitrophenyl phosphate bis(tris) salt, for the determination of phosphatase, ≥97.0% (enzymatic)
Quality Segment
assay
≥97.0% (enzymatic)
form
powder or crystals
quality
for the determination of phosphatase
impurities
≤0.1% free nitrophenol, ≤6% water
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(CO)(CO)CO.NC(CO)(CO)CO.OP(O)(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6NO6P.2C4H11NO3/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;2*5-4(1-6,2-7)3-8/h1-4H,(H2,10,11,12);2*6-8H,1-3,5H2
InChI key
XXAXKCWOTRABOW-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Nitrophenyl phosphate bis(tris) salt has been used to determine the enzyme activity of acid and alkaline phosphatase in cell lysates.
Biochem/physiol Actions
4-Nitrophenyl phosphate is a non-proteinaceous and non-specific chromogenic substrate, preferred for alkaline phosphatase (ALP) in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). It is widely used to assay protein tyrosine phosphatases (PTPs). Upon cleavage, the substrate produces a yellow product that is spectrophotometrically measured.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)