Merck
72301
9-(2-Carboxy-2-cyanovinyl)julolidine
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
9-([E]-2-Carboxy-2-cyanovinyl)julolidine, CCVJ
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H16N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.31
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: soluble, chloroform: soluble
fluorescence
λex 433 nm; λem 500 nm in 50 mM Tris pH 8.0; 40% glycerol
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
OC(=O)\C(=C\c1cc2CCCN3CCCc(c1)c23)C#N
InChI
1S/C16H16N2O2/c17-10-14(16(19)20)9-11-7-12-3-1-5-18-6-2-4-13(8-11)15(12)18/h7-9H,1-6H2,(H,19,20)/b14-9+
InChI key
JXENNHTVELFRHV-NTEUORMPSA-N
Application
Fluorescent probe for binding to proteins etc., quantum yield increases by decreasing free rotation: fluorescent molecular rotor.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe