Accéder au contenu
71505
Phosphate de sodium monobasique dihydrate
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
Dihydrogénophosphate de sodium dihydrate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
NaH2PO4 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.01
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
231-449-2
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (T)
form
powder or crystals
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
pH
4.0-4.5 (25 °C, 1 M in H2O)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.2 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.085, λ: 280 nm Amax: 0.070
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
O.O.[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q+1;;;/p-1
InChI key
VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Application
Le phosphate de sodium monobasique dihydraté a été utilisé pour préparer des solutions tampon phosphates et une solution SCCP. Il a également été employé dans la préparation du tampon d′arrêt.
Other Notes
Gel electrophoresis - running buffer component for denaturing gels containing formamide.
Still not finding the right product?
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe