Merck
56496
Calcéine AM
Small Package (20 X 50 μg ), ≥90.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
O,O′-Diacétate tétrakis(acétoxyméthyl) de calcéine, ester
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C46H46N2O23
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
994.86
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥90.0% (HPLC)
fluorescence
λex 496 nm; λem 516 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, esterase; Ca2+
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)OCOC(=O)CN(CC(=O)OCOC(C)=O)Cc1c(OC(C)=O)ccc2c1Oc3c(CN(CC(=O)OCOC(C)=O)CC(=O)OCOC(C)=O)c(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45
InChI
1S/C46H46N2O23/c1-25(49)60-21-64-39(55)17-47(18-40(56)65-22-61-26(2)50)15-32-37(68-29(5)53)13-11-35-43(32)70-44-33(16-48(19-41(57)66-23-62-27(3)51)20-42(58)67-24-63-28(4)52)38(69-30(6)54)14-12-36(44)46(35)34-10-8-7-9-31(34)45(59)71-46/h7-14H,15-24H2,1-6H3
InChI key
XKFSBWQWNMZWFA-UHFFFAOYSA-N
General description
Calcein-AM, also known as Calcein-acetoxymethyl ester, is a non-fluorescent molecule converted into an anionic fluorescent form by intracellular esterase enzymes. It provides a continuous visualization of adherent cells during the experiment. Calcein-AM is a vital dye that introduces Calcein in living cells with intact cell membranes. The fluorescent part of Calcein-AM localizes in the intracellular spaces after esterase-dependent cellular trapping, displaying cytotoxic activity in cells.
Application
Dérivé de calcéine non fluorescent et perméable dans les cellules, devient fluorescent après hydrolyse. Utilisé comme substrat neutre de la protéine de multirésistance aux médicaments MRP ; utilisé dans la recherche sur le cancer.
Calcein-AM is used as a cell viability stain and as a neutral substrate for multidrug (MDR) efflux transporters. In cancer research, it is used as a neutral substrate for multidrug resistance protein MRP. Fluorescence assays to determine human erythrocyte viability and aging uses Calcein-AM as a probe.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcéine AM
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c