Merck
50950
Guanidine hydrochloride
≥98%
Synonyme(s) :
Aminoformamidine hydrochloride, Aminométhanamidine hydrochloride, Chlorure de guanidinium
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
NH2C(=NH)NH2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
95.53
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.55
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-002-3
Beilstein/REAXYS Number:
3591990
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder or crystals
storage condition
(Tightly closed. Dry. )
color
colorless to white
pH
(25 °C, 4.6 - 6/573 g/L)
mp
180-185 °C (lit.)
solubility
H2O: 6 M, clear (100 Hazen)
density
1.3 g/cm3 (lit.)
SMILES string
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
InChI key
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
General description
Le chlorhydrate de guanidine, ou chlorhydrate d'aminoformamidine, est un composé chimique polyvalent très utilisé dans la recherche en biologie cellulaire et en biochimie en raison de ses puissantes propriétés chaotropiques. Sa capacité à altérer la structure des protéines et des acides nucléiques en fait un outil précieux pour la purification de ces molécules, en particulier l'ARNm. Le chlorhydrate de guanidine permet de déplier les protéines, facilitant ainsi leur purification et leur repliement ; à forte concentration, il permet aussi de solubiliser les protéines insolubles dénaturées.
À faible concentration, le chlorhydrate de guanidine a la faculté intrigante de faciliter le repliement des protéines dénaturées, et facilite ainsi les études sur la renaturation des protéines. Dans l'extraction de l'ARN, il sert de dénaturant puissant en perturbant les structures cellulaires et en assurant l'intégrité de l'ARN extrait par l'inactivation des ribozymes. Globalement, les propriétés dénaturantes et renaturantes du chlorhydrate de guanidine en font un réactif essentiel pour diverses applications de biologie cellulaire, notamment la purification de protéines, l'isolement d'acides nucléiques et les études sur le repliement des protéines.
Application
Agent fortement chaotropique permettant de dénaturer puis de replier les protéines. Ce dénaturant puissant peut solubiliser les protéines insolubles ou dénaturées telles que les corps d'inclusion. Il peut servir de première étape dans le repliement sous forme active des protéines ou des enzymes. Il peut être également nécessaire d'utiliser de l'urée et du dithiothréitol (DTT).
Le chlorhydrate de guanidine a été utilisé :
  • pour lyser du tissu cérébral homogénéisé.
  • dans la préparation d'un tampon d'incubation destiné à l'adsorption de protéines sur une résine Ni-Sepharose, leur purification, leur propionylation et leur digestion sur des billes afin de réduire au minimum les liaisons non spécifiques avec une résine d'affinité.
  • dans la préparation de solutions et d'un tampon d'extraction pour extraire une protéine soluble d'un tissu humain.
Biochem/physiol Actions
Le chlorhydrate de guanidine, un réactif chaotropique efficace, intervient dans l'isolement de l'ARN, la dénaturation des protéines globulaires et les études sur le repliement des protéines. Cet agent dénaturant permet de réaliser des expériences rapides de purification par affinité et de spectrométrie de masse (AP-MS) en une seule étape.
Features and Benefits
Tensioactif extrêmement polyvalent pour vos recherches en biologie cellulaire et en biochimie.
Other Notes
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Guanidine hydrochloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves