Merck
50933
Guanidine hydrochloride
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (AT)
Synonyme(s) :
Aminoformamidine hydrochloride, Aminométhanamidine hydrochloride, Chlorure de guanidinium
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
NH2C(=NH)NH2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
95.53
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-002-3
Beilstein/REAXYS Number:
3591990
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
synthetic
Quality Segment
grade
Molecular Biology
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (AT)
form
powder or crystals
technique(s)
RNA extraction: suitable
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
loss
≤0.05% loss on drying, 20 °C (HV)
color
colorless to white,
pH
4.5-6.0 (25 °C, 6 M in H2O)
mp
180-185 °C (lit.)
solubility
H2O: 6 M at 20 °C, clear, colorless
density
1.3 g/cm3 (lit.)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤150 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
Cl[H].NC(N)=N
λ
6 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.03, λ: 280 nm Amax: 0.02
application(s)
advanced drug delivery
storage temp.
room temp
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
InChI key
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
General description
Le chlorhydrate de guanidine (GdnHCl) est un dénaturant protéique et enzymatique connu. C'est une petite molécule hygroscopique.
Application
Agent fortement chaotropique permettant de dénaturer puis de replier les protéines. Ce dénaturant puissant peut solubiliser les protéines insolubles ou dénaturées telles que les corps d'inclusion. Il peut servir de première étape dans le repliement sous forme active des protéines ou des enzymes. Il peut être également nécessaire d'utiliser de l'urée et du dithiothréitol (DTT).
Le chlorhydrate de guanidine (GdnHCl) est entré dans la composition du tampon phosphate salin (PBS) utilisé pour l'incubation de cellules de canal de Schlemm. Il a également été utilisé dans le tampon de digestion employé pour la gélification et l'expansion de cellules HeLa229 humaines. Le GdnHCl sert également à isoler l'ARN.
Biochem/physiol Actions
Le chlorhydrate de guanidine (GdnHCl) est impliqué dans les changements de conformation et la perte d'activité enzymatique dus à l'inactivation de l'enzyme. Il est impliqué dans la perte d'activité enzymatique de la phosphatase alcaline (ALPase) chez Haliotis diversicolor. Le GdnHCl agit en perturbant l'activité adénosine triphosphatase (ATPase) de la protéine de choc thermique 104 (Hsp104) in vivo. Il est également capable d'inactiver des enzymes comme la papaïne et l'aminocyclase. Une forte concentration en GdnHCl entraîne l'inactivation virale de l'herpès simplex virus de type 1 (HSV-1).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Guanidine hydrochloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves