A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H35NO16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
545.49
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderNom du produit
P1 Antigen, ≥95.0% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H35NO16/c1-5(25)21-9-11(27)16(7(3-23)33-18(9)32)36-20-15(31)13(29)17(8(4-24)35-20)37-19-14(30)12(28)10(26)6(2-22)34-19/h6-20,22-24,26-32H,2-4H2,1H3,(H,21,25)/t6-,7-,8-,9-,10+,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17+,18?,19-,20+/m1/s1
InChI key
QOITYCLKNIWNMP-ZLPWQWAFSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe