Accéder au contenu
47140
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
NBD-F
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H2FN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.10
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1077571
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
mp
52-54 °C (lit.)
fluorescence
λex 470 nm; λem 528 nm in ethanol, λex 470 nm; λem 550 nm (Amino acid adducts)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(F)c2nonc12
InChI
1S/C6H2FN3O3/c7-3-1-2-4(10(11)12)6-5(3)8-13-9-6/h1-2H
InChI key
PGZIDERTDJHJFY-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan (NBD-F) is used as a protein, amino acid and drug fluorescent labeling reagent in HPLC pre-column derivatization procedures.
Useful for fluorescent labeling of amino acids and amines in HPLC
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
Pictogrammes
Exclamation mark
Mot-clé
Warning
Codes de danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
EPI (équipement de protection individuelle)