Merck
30120
L-Cystéine hydrochloride
≥99.0% (RT)
Synonyme(s) :
L-Cysteine hydrochloride (1:1)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
HSCH2CH(NH2)COOH · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.62
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-157-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3560277
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
L-Cystéine hydrochloride, anhydrous, ≥99.0% (RT)
Quality Segment
assay
≥99.0% (RT)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D +6.4±0.3°, c = 5% in 5 M HCl
impurities
≤0.5% foreign amino acids
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
loss
≤1.0% loss on drying
color
white
mp
174.1-174.7 °C
solubility
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤500 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl[H].N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH/c4-2(1-7)3(5)6;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H/t2-;/m0./s1
InChI key
IFQSXNOEEPCSLW-DKWTVANSSA-N
Application
  • Systèmes d'administration de médicaments : une étude a utilisé le chlorhydrate de L-cystéine dans la formulation de micelles mixtes pour améliorer l'administration du carvédilol, un médicament cardiovasculaire, illustrant son utilité dans l'amélioration de la solubilité et de la biodisponibilité des composés pharmaceutiques (Öztürk et al., 2022).
Biochem/physiol Actions
Agoniste des récepteurs glutamatergiques NMDA et agoniste des récepteurs glutamatergiques AMPA à forte concentration.
Agoniste des récepteurs glutamatergiques NMDA ; agoniste des récepteurs glutamatergiques AMPA à forte concentration.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Cystéine hydrochloride
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe