Merck
Passer à
297445
Potassium cyanide-14C
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
K14CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
65.12
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
extent of labeling
10-15 mCi per mmol
Quality Segment
mass shift
M+2
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[K][14CH2]C#N
InChI
1S/C2H2N.K/c1-2-3;/h1H2;/i1+2;
InChI key
IJAJWWZKTPVZIH-DEQYMQKBSA-N
Packaging
Packaged in screw-cap bottle
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
297038490539333751
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
extent of labeling
10-15 mCi per mmol
extent of labeling
-
extent of labeling
-
extent of labeling
-
mass shift
M+2
mass shift
M+1
mass shift
M+2
mass shift
M+1