Merck
21134
Calcium formate
BioUltra, ≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
Formic acid calcium salt
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
(HCOO)2Ca
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.11
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-863-7
Beilstein/REAXYS Number:
3624099
MDL number:
Assay:
≥99.0% (T)
Grade:
reagent grade
Solubility:
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
reagent grade
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (T)
impurities
Insoluble matter, passes filter test
pH
6.0-8.0 (25 °C, 1 M in H2O)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤50 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤10 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤500 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤500 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.04, λ: 280 nm Amax: ≤0.03
SMILES string
O=CO[Ca]OC=O
InChI
1S/2CH2O2.Ca/c2*2-1-3;/h2*1H,(H,2,3);/q;;+2/p-2
InChI key
CBOCVOKPQGJKKJ-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium formate
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe