Accéder au contenu
11702
Bacitracine
from Bacillus licheniformis, ≥65 IU/mg
Synonyme(s) :
Altracin, Bacitracin A
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C66H103N17O16S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1422.69
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51282002
EC Number:
215-786-2
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
Bacillus licheniformis
Quality Segment
form
powder
specific activity
≥65 IU/mg
color
white to pale buff
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]N1[C@@H](Cc2cnc[nH]2)C(=O)N[C@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)C3CSC(=N3)C(N)C(C)CC)[C@@H](C)CC)C(=O)N[C@H](CCCN)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@H](Cc4ccccc4)C1=O
InChI
1S/C66H103N17O16S/c1-9-35(6)52(69)66-81-48(32-100-66)63(97)76-43(26-34(4)5)59(93)74-42(22-23-50(85)86)58(92)83-53(36(7)10-2)64(98)75-40-20-15-16-25-71-55(89)46(29-49(68)84)78-62(96)47(30-51(87)88)79-61(95)45(28-39-31-70-33-72-39)77-60(94)44(27-38-18-13-12-14-19-38)80-65(99)54(37(8)11-3)82-57(91)41(21-17-24-67)73-56(40)90/h12-14,18-19,31,33-37,40-48,52-54H,9-11,15-17,20-30,32,67,69H2,1-8H3,(H2,68,84)(H,70,72)(H,71,89)(H,73,90)(H,74,93)(H,75,98)(H,76,97)(H,77,94)(H,78,96)(H,79,95)(H,80,99)(H,82,91)(H,83,92)(H,85,86)(H,87,88)/t35?,36-,37-,40-,41+,42+,43-,44+,45-,46-,47+,48?,52?,53-,54-/m0/s1
InChI key
CLKOFPXJLQSYAH-RNHDWVCBSA-N
General description
Chemical structure: peptide
Application
Bacitracin is used to study disruption of bacterial cell wall synthesis at the level of peptidoglycan biosynthesis and isoprenyl metabolism. It is also used to study the biosynthesis of sterols and squalene.
Bacitracin has been used:
  • as a protease inhibitor
  • as a control antibiotic
  • for the calibration in size exclusion chromatography
Biochem/physiol Actions
Bacitracin has been shown to decrease vancomycin-resistant Enterococcus faecium population in intestine.
La bacitracine est un antibiotique peptidique.
Spectre antimicrobien : Bactéries à Gram positif.
Mode d′action : Inhibe la synthèse de la paroi cellulaire en inhibant la déphosphorylation du pyrophosphate des lipides.
Packaging
5G, 25 G
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Moisture sensitive. Keep in a dry place.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bacitracine
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)