A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H3NaO4 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.04 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
≥97.0% (calc. based on dry substance, NT)
form
powder
impurities
~1 mol water
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C3H4O4.Na.H2O/c4-1-2(5)3(6)7;;/h4H,1H2,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
KSEDNTCSZJLSFJ-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Hydroxypyruvate is a metabolite involved in the pathway of carbon in photorespiration.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe