Merck
05317
Immobilon®-FL PVDF membrane
pore size 0.45 μm
Synonyme(s) :
Low fluorescent blotting membranes
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41105339
Pore size:
0.45 μm
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
size
10 cm × 10 cm
pore size
0.45 μm
Legal Information
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Immobilon®-FL PVDF membrane
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe