Principaux documents
S7907
Sigma-Aldrich
Phosphate de sodium dibasic
BioXtra, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Phosphate de sodium secondaire, Hydrogénophosphate de disodium, Hydrogénophosphate de sodium, Phosphate disodique
About This Item
Formule linéaire :
Na2HPO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.96
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
eCl@ss :
38070211
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Gamme de produits
BioXtra
Niveau de qualité
Essai
≥99.0%
Forme
powder or crystals
Impuretés
≤0.1% Insoluble matter
pH
8.0-11.0 (20 °C, 1 M in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
Solubilité
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Absorption
<0.05 at 260 in H2O at 1 M
<0.05 at 280 in H2O at 1 M
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Le phosphate de sodium dibasique (NaH2PO4), aussi connu sous le nom de phosphate disodique, est un sel de phosphate couramment employé dans la recherche en biochimie du fait de ses nombreuses propriétés. C'est un constituant essentiel de la solution saline tamponnée au phosphate (PBS) et du tampon phosphate, deux solutions tampons couramment utilisées dans les applications biologiques. En plus de ses propriétés de tamponnage, le NaH2PO4 est aussi employé comme agent de précipitation pour former des poudres d'orthophosphate d'argent (Ag3PO4), ce qui en fait un outil intéressant dans de nombreux travaux de laboratoire. Le phosphate disodique est aussi un émulsifiant très courant dans les produits laitiers, notamment le fromage.
Application
Le phosphate de sodium dibasique a été utilisé :
  • comme constituant d'une solution saline tamponnée au phosphate (PBS).
  • comme constituant d'un tampon pour préparer un diluant de cryopréservation.
  • dans la préparation d'un tampon de McIlvaine (tampon citrate-phosphate) en vue d'une coloration au bleu de toluidine.
  • dans la préparation d'un mélange S9 pour le test d'Ames et le Chromotest SOS.
  • dans la préparation d'une pâte d'hydroxyapatite déficiente en calcium (CDHA) durant le processus de fabrication d'une structure de CDHA.
Caractéristiques et avantages
  • La gamme de produits BioXtra propose des produits de grande qualité pour des résultats fiables et cohérents.
  • Produit de grande pureté (≥ 99,0 %).
  • Produit en poudre facilitant sa manipulation et son utilisation.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Sperm protamine-status correlates to the fertility of breeding bulls
Dogan S, et al.
Biology of Reproduction, 92(4) (2015)
Effect of Emulsifier Salts on Textural and Flavor Properties of Processed Cheeses
Gupta SK, et al.
Journal of Dairy Science, 67(4), 764-778 (1984)
Effect of phosphate salts (Na3PO4, Na2HPO4, and NaH2PO4) on Ag3PO4 morphology for photocatalytic dye degradation under visible light and toxicity of the degraded dye products
Pongsaton A, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 52(49), 17369-17173 (2013)
Whole-mount Immunohistochemistry of Adult Zebrafish Retina for Advanced Imaging
Nagashima M and Hitchcock PF
Bio-protocol, 10(24) (2020)
Sequential generations of honey bee (Apis mellifera) queens produced using cryopreserved semen
Hopkins BK, et al.
Reproduction, Fertility, and Development, 24(8), 1079-1083 (2012)