Merck
E1271
N-éthylmaléimide
BioXtra, ≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
NEM
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H7NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.13
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-892-4
Beilstein/REAXYS Number:
112448
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
impurities
≤0.001% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
bp
210 °C (lit.)
mp
43-46 °C (lit.)
solubility
95% ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy (colorless to faint yellow)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-7-5(8)3-4-6(7)9/h3-4H,2H2,1H3
InChI key
HDFGOPSGAURCEO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Réactif pour la modification covalente des résidus cystéine dans les protéines.
Biochem/physiol Actions
Agent alkylant sulfhydryle qui inactive l'isocitrate déshydrogénase dépendante du NADP et de nombreuses endonucléases.
Augmente les courants des canaux M natifs dans les neurones sympathiques et agit comme un ouvreur pour les canaux KCNQ2, KCNQ4 et KCNQ5.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-éthylmaléimide
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
163.2 °F - closed cup
flash_point_c
72.9 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges